AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, ASTM
1,400 - 1,450 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
  ALLA3510MC14060HQP
Density hydrometers, ASTM
  ALLA3510MC14060HQP
Density hydrometers, ASTM
1,400 - 1,450 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
SFr. 41.70
1 * 1 ST
  • Länge:
    270 mm
  • Seq:
    17
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,400 - 1,450 g/ml