Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Aräometer für Mineralöl

Dichte-Aräometer für Mineralöl

95 - 101 °API, 0,1, 168 mm
Catalog # 614-0290
Supplier:   Alla France
Dichte-Aräometer für Mineralöl
Catalog # 614-0290
Supplier:  Alla France
Dichte-Aräometer für Mineralöl
Dichte-Aräometer für Mineralöl

95 - 101 °API, 0,1, 168 mm

Price
SFr. 60.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

A2LA nachweisbare Aräometer für Mineralöl in API graduiert.

  • Kalibriertemperatur von 15 oder 56 ° C
  • Lesen unterhalb des Meniskus
  • Niedrige Oberflächenspannung zwischen 16 und 35 mN / m
Specifications
  • Länge:
    168 mm
  • Seq:
    30
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    95 - 101 °API
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..