Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Dichte-Aräometer für Mineralöl

15 - 21 °API, 0,1, 168 mm
  614-0274
Dichte-Aräometer für Mineralöl
  614-0274
Dichte-Aräometer für Mineralöl
Dichte-Aräometer für Mineralöl

15 - 21 °API, 0,1, 168 mm

 
SFr. 60.00
   
1 * 1 ST
 

A2LA nachweisbare Aräometer für Mineralöl in API graduiert.

  • Kalibriertemperatur von 15 oder 56 ° C
  • Lesen unterhalb des Meniskus
  • Niedrige Oberflächenspannung zwischen 16 und 35 mN / m
 
  • Länge:
    168 mm
  • Seq:
    14
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    15 - 21 °API