Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Aräometer für Mineralöl

Dichte-Aräometer für Mineralöl

10 - 16 °API, 0,1, 168 mm
Catalog # 614-0273
Supplier:   Alla France
Dichte-Aräometer für Mineralöl
Catalog # 614-0273
Supplier:  Alla France
Dichte-Aräometer für Mineralöl
Dichte-Aräometer für Mineralöl

10 - 16 °API, 0,1, 168 mm

Price
SFr. 60.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

A2LA nachweisbare Aräometer für Mineralöl in API graduiert.

  • Kalibriertemperatur von 15 oder 56 ° C
  • Lesen unterhalb des Meniskus
  • Niedrige Oberflächenspannung zwischen 16 und 35 mN / m
Specifications
  • Länge:
    168 mm
  • Seq:
    13
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    10 - 16 °API