Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Aräometer für Mineralöl | Avantor

Dichte-Aräometer für Mineralöl

0 - 6 °API, 0,1, 168 mm
Katalognr. 614-0271
Anbieter:   Alla France
Dichte-Aräometer für Mineralöl
Katalognr. 614-0271
Anbieter:  Alla France
Dichte-Aräometer für Mineralöl
Dichte-Aräometer für Mineralöl

0 - 6 °API, 0,1, 168 mm

Preis
SFr. 60.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

A2LA nachweisbare Aräometer für Mineralöl in API graduiert.

  • Kalibriertemperatur von 15 oder 56 ° C
  • Lesen unterhalb des Meniskus
  • Niedrige Oberflächenspannung zwischen 16 und 35 mN / m
Technische Daten
  • Länge:
    168 mm
  • Seq:
    11
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    0 - 6 °API
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.