Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Dichte-Aräometer für Mineralöl

49 - 61 °API, 0,1, 335 mm
  614-0266
Dichte-Aräometer für Mineralöl
  614-0266
Dichte-Aräometer für Mineralöl
Dichte-Aräometer für Mineralöl

49 - 61 °API, 0,1, 335 mm

 
54.50 SFr.
   
1 * 1 ST
 

A2LA nachweisbare Aräometer für Mineralöl in API graduiert.

  • Kalibriertemperatur von 15 oder 56 ° C
  • Lesen unterhalb des Meniskus
  • Niedrige Oberflächenspannung zwischen 16 und 35 mN / m
 
  • Länge:
    335 mm
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    49 - 61 °API
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.