Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Aräometer für Mineralöl

Dichte-Aräometer für Mineralöl

29 - 41 °API, 0,1, 335 mm
Catalog # 614-0264
Supplier:   Alla France
Dichte-Aräometer für Mineralöl
Catalog # 614-0264
Supplier:  Alla France
Dichte-Aräometer für Mineralöl
Dichte-Aräometer für Mineralöl

29 - 41 °API, 0,1, 335 mm

Price
SFr. 54.50
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

A2LA nachweisbare Aräometer für Mineralöl in API graduiert.

  • Kalibriertemperatur von 15 oder 56 ° C
  • Lesen unterhalb des Meniskus
  • Niedrige Oberflächenspannung zwischen 16 und 35 mN / m
Specifications
  • Länge:
    335 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    29 - 41 °API
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.