Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Aräometer für Mineralöl

Dichte-Aräometer für Mineralöl

–1 - 11 °API, 0,1, 335 mm
Katalognr. 614-0261
Anbieter:   Alla France
Dichte-Aräometer für Mineralöl
Katalognr. 614-0261
Anbieter:  Alla France
Dichte-Aräometer für Mineralöl
Dichte-Aräometer für Mineralöl

–1 - 11 °API, 0,1, 335 mm

Preis
SFr. 54.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

A2LA nachweisbare Aräometer für Mineralöl in API graduiert.

  • Kalibriertemperatur von 15 oder 56 ° C
  • Lesen unterhalb des Meniskus
  • Niedrige Oberflächenspannung zwischen 16 und 35 mN / m
Technische Daten
  • Länge:
    335 mm
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    –1 - 11 °API