AuftragsverfolgungKontakt
Aräometer | Avantor
Aräometer
2,800 - 3,000 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Katalognr. ALLA3020FG280/20QP
Anbieter:   Alla France
Aräometer
Katalognr. ALLA3020FG280/20QP
Anbieter:  Alla France
Aräometer
Aräometer
2,800 - 3,000 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Preis
SFr. 252.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Handelsübliche Dichte-Aräometer mit einer Bezugstemperatur von 20 °C.
Technische Daten
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Messbereich:
    2,800 - 3,000 g/ml