AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer | Avantor
Baumé-Aräometer
15 - 30, 0,1, 300 mm
Katalognr. ALLA0160FG030/15QP
Anbieter:   Alla France
Baumé-Aräometer
Katalognr. ALLA0160FG030/15QP
Anbieter:  Alla France
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
15 - 30, 0,1, 300 mm
Preis
30.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Technische Daten
  • Länge:
    300 mm
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    15 - 30