AuftragsverfolgungKontakt
Calibrated Baumé hydrometers | Avantor
Calibrated Baumé hydrometers
–2 - 15, 0,5, 300 mm
Katalognr. ALLA0151FC002/20QP
Anbieter:   Alla France
Calibrated Baumé hydrometers
Katalognr. ALLA0151FC002/20QP
Anbieter:  Alla France
Calibrated Baumé hydrometers
Calibrated Baumé hydrometers
–2 - 15, 0,5, 300 mm
Preis
SFr. 64.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 20 °C.
Technische Daten
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,5
  • Messbereich:
    –2 - 15