Baumé-Aräometer
60 - 75, 0,5, 300 mm
Katalognr. ALLA0150FG075/15QP
Anbieter: Alla France
Direkt zu
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Technische Daten
- Länge:300 mm
- Seq:28
- Teilung:0,5
- Messbereich:60 - 75