AuftragsverfolgungKontakt
Calibrated Baumé hydrometers | Avantor
Calibrated Baumé hydrometers
–2 - 10, 0,1, 300 mm
Katalognr. ALLA0101FC002/20QP
Anbieter:   Alla France
Calibrated Baumé hydrometers
Katalognr. ALLA0101FC002/20QP
Anbieter:  Alla France
Calibrated Baumé hydrometers
Calibrated Baumé hydrometers
–2 - 10, 0,1, 300 mm
Preis
64.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 20 °C.
Technische Daten
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    –2 - 10