AuftragsverfolgungKontakt
Calibrated Baumé hydrometers
Calibrated Baumé hydrometers
10 - 20, 0,1, 315 mm
Katalognr. ALLA0101TC020/20QP
Anbieter:   Alla France
Calibrated Baumé hydrometers
Katalognr. ALLA0101TC020/20QP
Anbieter:  Alla France
Calibrated Baumé hydrometers
Calibrated Baumé hydrometers
10 - 20, 0,1, 315 mm
Preis
SFr. 89.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 20 °C.
Technische Daten
  • Länge:
    315 mm
  • Seq:
    08
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    10 - 20