SFr. 0.00
Auftragserfassung
/
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Switzerland
Auftragsverfolgung
Kontakt
Aräometer
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
5 - 15, 0,1, 300 mm
ALLA0050FG015/15QP
:
Alla France
Baumé-Aräometer
ALLA0050FG015/15QP
:
Alla France
Baumé-Aräometer
5 - 15, 0,1, 300 mm
48.20 SFr.
1 * 1 ST
-
+
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Länge:
300 mm
Seq:
06
Teilung:
0,1
Messbereich:
5 - 15