AuftragsverfolgungKontakt
Automation tips for Tecan®, Axygen®
Automation tips for Tecan®, Axygen®
EVF-50-R-S, 50 µl, +, +, Transparent, MCA96 / HV96, 50 Racks mit je 96 Stück
Catalog # 736-0455
Supplier:   Corning
Automation tips for Tecan®, Axygen®
Catalog # 736-0455
Supplier:  Corning
Automation tips for Tecan®, Axygen®
Automation tips for Tecan®, Axygen®
EVF-50-R-S, 50 µl, +, +, Transparent, MCA96 / HV96, 50 Racks mit je 96 Stück
Price
SFr. 806.00
Log in for availability
1 * 4.800 ST
Product Details & Documents
PP, mit oder ohne Filter, steril oder unsteril
  • Spitzen mit Füllstandssensor
  • Optimierte feine Spitze für genaues Dispensieren
  • Als frei von RNase, DNase und Endotoxinen zertifiziert
These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
EVO-style tips are compatible with Tecan Freedom EVO®, Caliper Zephyr® SPE, and BioTek® Precision™ robotic pipetting systems.
Genesis-style tips are compatible with Tecan Genesis Freedom, Freedom EVO, and MiniPrep robotic workstations, as well as Cavro®, PerkinElmer/Packard Multiprobe II HT, and Multiprobe II HT EX workstations.
Packaging: Packaged in plastic blister packs.
Caution: * Economy-Verpackung in einem Karton
Specifications
  • Verpackt:
    50 Racks mit je 96 Stück
  • Steril:
    +
  • Volumen:
    50 µl
  • Seq:
    27
  • Spitzentyp:
    EVF-50-R-S
  • Spitzenfarbe:
    Transparent
  • Zur Nutzung mit:
    MCA96 / HV96
  • Filter:
    +