Certified colour reference standards for spectrophotometers
Kaliumdichromat in Perchlorsäure, zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit, empfohlen durch EP, 1
Katalognr. SPET9423UV95100E
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Certified colour reference standards for spectrophotometers
Katalognr. SPET9423UV95100E
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
These colour reference standards can be used with UV-Vis spectroscopy.
- Each standard includes a calibration certificate
: Traceable to ISO/IEC Standard 17025 accredited calibration process.
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1
- Bezeichnung:Kaliumdichromat in Perchlorsäure, zur Überprüfung der photometrischen Genauigkeit, empfohlen durch EP