AuftragsverfolgungKontakt
FlashGel® camera
FlashGel® camera
Kamera FlashGel®, einschließlich Kamera, Haube, USB-Kabel und Software
Katalognr. 730-1346
Anbieter:   LONZA
FlashGel® camera
Katalognr. 730-1346
Anbieter:  LONZA
FlashGel® camera
FlashGel® camera
Kamera FlashGel®, einschließlich Kamera, Haube, USB-Kabel und Software
Preis
SFr. 1’930.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The FlashGel® camera captures data from the FlashGel® system, allowing complete separation, recovery and documentation safely, at the bench, in minutes. This simple digital camera in an enclosed hood connects directly to a laptop, PC or PDA via USB.
  • Complete gel run and image capture in five minutes
  • Photograph gels at the bench, without UV light
  • Sharp, clear, high-resolution images
  • Simple user interface
  • Optimised exposure for FlashGel® cassettes
Hood (W×L×H): 100×110×160 mm
Image file type: .JPG, .TIFF, .PDF
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Kamera FlashGel®, einschließlich Kamera, Haube, USB-Kabel und Software
  • Seq:
    01