AuftragsverfolgungKontakt
Spoon spatulas, micro | Avantor
Spoon spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 7 mm, 10×7 mm
Katalognr. HAMMHSN426-18
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Spoon spatulas, micro
Katalognr. HAMMHSN426-18
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 7 mm, 10×7 mm
Preis
SFr. 17.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended spatulas with one spoon end and one spatula end.
Technische Daten
  • Länge:
    185 mm
  • Seq:
    06
  • Klingenbreite:
    7 mm
  • Löffelmaße:
    10×7 mm
  • Spitzenlänge:
    50 mm