AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes, Corning® | Avantor
Pasteur pipettes, Corning®
Ungestopft, Borosilikatglas, 6,5 mm, 229 mm, -, 5/Packung
Katalognr. 612-5200
Anbieter:   Corning
Pasteur pipettes, Corning®
Katalognr. 612-5200
Anbieter:  Corning
Pasteur pipettes, Corning®
Pasteur pipettes, Corning®
Ungestopft, Borosilikatglas, 6,5 mm, 229 mm, -, 5/Packung
Preis
127.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Soda-lime or borosilicate glass.
  • Single use eliminates the danger of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents
  • Features a constriction one inch below the top to facilitate plugging
  • Available in convenient bulk packs
These disposable Pasteur pipettes are ideal for rapid non volumetric transfer work in bacteriology, immunology, haematology and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    6,5 mm
  • Verpackt:
    5/Packung
  • Steril:
    -
  • Bezeichnung:
    Ungestopft, Borosilikatglas
  • Länge:
    229 mm
  • Seq:
    04