Schnittstellen
Com.G@te®, extern für Unistats®, CC®-E to CC®-205B
Katalognr. HUBE6915
Anbieter: HUBER
Direkt zu
Product Details & Documents
Com.G@te®. Die Schnittstellen sind integriert: RS232 (bidirektional), RS485 (bidirektional), ECS externes Steuersignal, potenzialfreier Kontakt, AIF Analogschnittstelle 0/4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V (bidirektional). Verbindungen gemäß NAMUR-Standard.
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Bezeichnung:Com.G@te®, extern für Unistats®, CC®-E to CC®-205B
- Seq:02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..