Badflüssigkeiten
DW-Therm HT®, 20...340 °C, ~190 °C, 32 mm²/s, 5 L
HUBE6672
: HUBER
Thermoflüssigkeiten mit einem breiten Betriebstemperaturbereich und guten thermodynamisch Eigenschaften für den Einsatz in Umwälzpumpen und Heizsystemen, für die Wasser nicht geeignet ist.
Alle Viskositätswerte sind dynamische Viskositäten, gemessen bei 25 °C, mit Ausnahme von DW-Therm®, das bei 20 °C gemessen wurde.
:
:
:
:
: * –20...+235 °C für geschlossene Systemanwendungen
Biozide sicher verwenden. Lesen Sie stets vor der Verwendung die Angaben und Produktinformationen auf dem Etikett
- VE:5 L
- Flammpunkt:~190 °C
- Temperaturbereich:20...340 °C
- Typ:DW-Therm HT®
- Viskosität:32 mm²/s