AuftragsverfolgungKontakt
Steuerkabel | Avantor
Steuerkabel
Steuerkabel zum Verbinden von Com.G@te® RS485 auf offenes Kabelende, 3 m
Katalognr. HUBE6279
Anbieter:   HUBER
Steuerkabel
Katalognr. HUBE6279
Anbieter:  HUBER
Steuerkabel
Steuerkabel
Steuerkabel zum Verbinden von Com.G@te® RS485 auf offenes Kabelende, 3 m
Preis
SFr. 127.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Es stehen verschiedene Steuerkabel für USB, RS232, RS485 oder analoge Schnittstellen (AIF) zur Verfügung. Es sind auch Kabel für ein externes Steuersignal (ECS), einen potentialfreien Kontakt (POKO) oder für einen externen Schwimmerschalter (LEVEL) erhältlich.
 :
 :
 :
 :
 :
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Steuerkabel zum Verbinden von Com.G@te® RS485 auf offenes Kabelende
  • Länge:
    3 m
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    HUBE6279