AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten | Avantor
Badflüssigkeiten
SilOil, −60...+115 °C, >120 °C, 5 mm²/s, 10 L
Catalog # HUBE6166
Supplier:   HUBER
Badflüssigkeiten
Catalog # HUBE6166
Supplier:  HUBER
CAS Number:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
SilOil, −60...+115 °C, >120 °C, 5 mm²/s, 10 L
CAS Number:  
Price
SFr. 1’150.00
Log in for availability
1 * 10 L
Product Details & Documents
Thermoflüssigkeiten mit einem breiten Betriebstemperaturbereich und guten thermodynamisch Eigenschaften für den Einsatz in Umwälzpumpen und Heizsystemen, für die Wasser nicht geeignet ist.
Alle Viskositätswerte sind dynamische Viskositäten, gemessen bei 25 °C, mit Ausnahme von DW-Therm®, das bei 20 °C gemessen wurde.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: * –20...+235 °C für geschlossene Systemanwendungen
Biozide sicher verwenden. Lesen Sie stets vor der Verwendung die Angaben und Produktinformationen auf dem Etikett
Dokumente
Specifications
Specifications
  • VE:
    10 L
  • Flammpunkt:
    >120 °C
  • Temperaturbereich:
    −60...+115 °C
  • Typ:
    SilOil
  • Viskosität:
    5 mm²/s