Wärmethermostate
Product Details & Documents
Aufgrund des geringen Badvolumens eignen sich diese Umwälzthermostate ideal für die Temperierung kleiner externer Anwendungen oder zur direkten Temperierung kleiner Objekte direkt im Bad. Der Pilot ONE®Controller bietet einen brillanten 14,5 cm großen Touchscreen mit Grafikfunktionen und einem komfortablen Navigationsmenü in 11 Sprachen sowie USB- und Ethernet-Anschlüssen.
- Pilot ONE® ist austauschbar und kann als Fernbedienung verwendet werden (mit optionalem Datenkabel)
- Der Funktionsumfang des Reglers kann jederzeit erweitert werden (E-grade®-Pakete 'Exklusiv' und 'Professional'), in der Basisversion stehen sechs Sprachen zur Auswahl (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch)
- Die Anzeigeauflösung beträgt 0,1 °C, die Anzeige kann vom Benutzer individuell angepasst werden, und wichtige Informationen können als Großanzeige dargestellt werden (z. B. Sollwert, interne Isttemperatur oder Prozesstemperatur)
- Leistungsstarke variable Druckregelung (Variable Pressure Control, VPC)
- Der Benutzer kann optische und akustische Alarme für Temperaturgrenzwerte einstellen; mit der Uhr- und Kalenderfunktion für den Autostart kann ein unbeaufsichtigter Anlauf programmiert werden
Über drehzahlgeregelte Druck-Saugpumpe mit VPC-Technologie können auch externe Systeme angesteuert werden. Modelle mit größerer Heizleistung eignen sich für größere Badvolumina. Der Teleskoparm kann auf eine maximale Länge von 884 mm ausgezogen werden.
Maximale Pumpenleistung:
27 L/min, 700 mbar, 22 L/min, 400 mbar (Saugkraft) für CC-200/202/205
25 L/min, 700 mbar, 18,5 L/min, 400 mbar (Saugkraft) für CC-300/304/308/315
Ordering information: Inklusive Zubehör. Optionales Zubehör kann zusätzlich bestellt werden.
Caution: * Der Arbeitstemperaturbereich kann durch eine externe Kühlvorrichtung auf −30 bis +200 °C oder ** −20 bis +300 °C gesenkt werden.
*** Mit Verdrängereinsatz.
Specifications
- Heizleistung:1,5 - 2,1 kW
- Temperaturbereich:(−30)45...200 °C
- Gewicht:8 kg
- Kapazität:2 L
- Seq:02
- B×T×H:178×260×355
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- HUBE6043Verdrängereinsatz, B×T×H: 260×135×185 mmCC-315BLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 692.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- HUBE6041Verdrängereinsatz, B×T×H: 85×100×133 mmCC-205BLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 599.00