AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln, EasyScoop | Avantor
Schaufeln, EasyScoop
1500 ml, 200 mm
Katalognr. BURK5356-1500
Anbieter:   BURKLE
Schaufeln, EasyScoop
Katalognr. BURK5356-1500
Anbieter:  BURKLE
Schaufeln, EasyScoop
Schaufeln, EasyScoop
1500 ml, 200 mm
Preis
SFr. 49.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sampling scoops made of light aluminium, bright-anodised.
  • Ergonomically designed: With centrally arranged inner grip
  • Considerably shorter than conventional scoops: Easier to take samples from narrow containers
Technische Daten
  • Kapazität:
    1500 ml
  • Länge:
    200 mm