AuftragsverfolgungKontakt
Clinical refractometers | Avantor
Clinical refractometers
"Pocket" model for cats, Cats, 1,000 − 1,080 °Bx, ±0,001 %, 0,001 °Bx
Katalognr. ATAG4511
Anbieter:   Atago
Clinical refractometers
Katalognr. ATAG4511
Anbieter:  Atago
Clinical refractometers
Clinical refractometers
"Pocket" model for cats, Cats, 1,000 − 1,080 °Bx, ±0,001 %, 0,001 °Bx
Preis
SFr. 354.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Digital 'pocket' refractometers for the urine specific gravity (USG) of pets.
  • Single handed operation: Three second response
  • IP 65 allows rinsing off the sample with running water
  • Pocket battery operated instruments delivering rapid results with ATC
Used in clinical applications.
Zertifizierung: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
Lieferinformationen: Supplied with two AAA batteries.
Technische Daten
  • Modell:
    Cats
  • Messbereich:
    1,000 − 1,080 °Bx
  • Auflösung:
    0,001 °Bx
  • Bezeichnung:
    "Pocket" model for cats
  • Präzision:
    ±0,001 %
  • Cat. No.:
    ATAG4511
  • Ansprechzeit:
    3 seconds
  • B×T×H:
    55×31×109 mm
  • Gewicht:
    100 g