AuftragsverfolgungKontakt
pH-Kombinationselektroden
Sensolyt® EC*, Sensolyt® EC, ohne Armierung, zur Installation in Durchflussgefäße, 2 - 12, Normal kontaminiertes Wasser
Katalognr. WTWO109102
Anbieter:   WTW ONLINE
pH-Kombinationselektroden
Katalognr. WTWO109102
Anbieter:  WTW ONLINE
pH-Kombinationselektroden
pH-Kombinationselektroden
Sensolyt® EC*, Sensolyt® EC, ohne Armierung, zur Installation in Durchflussgefäße, 2 - 12, Normal kontaminiertes Wasser
Preis
SFr. 317.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The SensoLyt® measuring chains with arming are easy to install and boast flexible measuring and application areas. Eletrodes without arming can be connected directly to a pH monitor of the EcoLine® or QuadroLine® series. Depending on the application, they can be installed into a flow vessel.
  • Ideal for measurements in water and drinking water
  • Also for high pressure and temperature conditions
  • Easy to maintain by easy measuring chain replacement
Technische Daten
  • Für:
    Normal kontaminiertes Wasser
  • Typ:
    Sensolyt® EC, ohne Armierung, zur Installation in Durchflussgefäße
  • Bezeichnung:
    Sensolyt® EC*
  • Seq:
    32
  • pH:
    2 - 12