AuftragsverfolgungKontakt
BCR® Flachmopp-Systeme
BCR® Flachmopp-Systeme
Flachmopp-Kopf Nr. 3, 90×280 mm
Catalog # 141-1701
Supplier:   BERKSHIRE
BCR® Flachmopp-Systeme
Catalog # 141-1701
Supplier:  BERKSHIRE
BCR® Flachmopp-Systeme
BCR® Flachmopp-Systeme
Flachmopp-Kopf Nr. 3, 90×280 mm
Price
SFr. 218.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Eine effiziente Reinigung von Böden, Wänden und anderen großen Oberflächen ist für die allgemeine Sauberkeit der Produktionsumgebung unerlässlich. BCR® Moppsysteme nutzen die wirksamste Methode zur Reinigung einer Oberfläche zu reinigen – Wischen. Sie sind praktisch, sehr wirksam und schnell. Das System ist äußerst vielseitig einsetzbar und kombiniert eine Vielzahl verschiedener, für besondere Sauberkeitsstufen entwickelter Moppwischtücher mit einer breiten Palette an Flachmoppköpfen.
  • Qualitativ hochwertiges, eloxiertes Aluminium
  • Autoklavierbar für sterile Anwendungen
  • Einheitlicher Edelstahl-Federmechanismus zur Wischtuch-Befestigung
  • Plastik-Fixierung hält den Wischmopp in Position (nicht autoklavierbat)
Certifications: ISO Klasse 3–7 / Flure, Wände und Decken
Specifications
  • Bezeichnung:
    Flachmopp-Kopf Nr. 3
  • Abmessungen:
    90×280 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Farbe
    L×B
    Availability
    Price
  • BERKMSSS.0909.8
    MicroSeal SuperSorb® wipes, ultrasonically sealed edge
    Weiß
    230×230 mm
    Log in for availability
    1 * 800 ST - SFr. 1’740.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Verpackt
    L×B
    Availability
    Price
  • 141-0113
    SatPax® 670 with 50% IPA / 50% DIW
    25 per bag, 12 packs
    230×580 mm
    Log in for availability
    1 * 300 ST - SFr. 951.00