AuftragsverfolgungKontakt
Fasstrichter | Avantor
Fasstrichter
Katalognr. NEWPDRM672-BK
Anbieter:   NEW PIG
Fasstrichter
Katalognr. NEWPDRM672-BK
Anbieter:  NEW PIG
Fasstrichter
Fasstrichter
Direkt zu
Preis
SFr. 174.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
  • Allows access to ³/₄" bung for use of liquid-level gauge
  • Level inside surface allows easy draining of containers, parts or filters
  • Zigzag ridges prevent splashes and catch parts or tools
These large diameter funnels covers entire drum top to minimize drips and spills.
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • NEWPDRM245
    Füllstandsanzeige für Fässer, verhindert Überfüllung
    127 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 34.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • NEWPDRM317
    Füllstandsanzeige für Fässer, verhindert Überfüllung
    279,4 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 38.80