AuftragsverfolgungKontakt
Dosing bottles, LDPE | Avantor
Dosing bottles, LDPE
250 ml, 152 mm, 62 mm
Katalognr. SEMA5469
Anbieter:   SEMADENI
Dosing bottles, LDPE
Katalognr. SEMA5469
Anbieter:  SEMADENI
Dosing bottles, LDPE
Dosing bottles, LDPE
250 ml, 152 mm, 62 mm
Preis
SFr. 2.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wide neck translucent LDPE dosing bottles with white measuring cap and are suitable for viscous liquids.
  • Dose opening of Ø 5 mm
  • Neck Ø 44 mm
  • Good chemical and temperature resistance
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    62 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    152 mm
  • Seq:
    01