Digitalbüretten, Titrette®
Product Details & Documents
Variables Volumen.
- Leichte und flexible Bürette mit kompakter Bauweise und hoher Genauigkeit (Präzises Titrieren innerhalb der Fehlergrenzen der Klasse A)
- Leichtgängiges Getriebe mit großen, griffigen Handrädern für tropfenweises Titrieren mit Fingerspitzengefühl
- Vier hilfreiche Zusatzfunktionen, die Ihnen die Arbeit erleichtern: Justieren mit Easy Calibration, Vormerken des nächsten Kalibriertermins, Energie sparen mit Auto-Power-Off und Wahl der Dezimalstellen
- Einfach zu zerlegen: Reinigung, Wartung und Teileaustausch sind bequem und einfach im Labor möglich
- PC-Schnittstelle (optional): die direkte Datenübertragung auf den PC vermeidet Übertragungsfehler beim Abschreiben der Primärdaten − damit ist eine wichtige Anforderung der GLP erfüllt
Mit der Digitalbürette Titrette titrieren Sie schnell und zuverlässig mit höchster Präzision auch bei wenig Platz und unabhängig vom Stromanschluss.
Die Titrette® besitzt ein völlig neu entwickeltes Mess-System, mit dem sogar die engen Fehlergrenzen (bezogen auf das Nennvolumen) der Klasse A Glasbüretten nach DIN EN ISO 385 eingehalten werden.
Lieferinformationen: bürette Titrette®, DE-M gekennzeichnet, Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr (170 - 330 mm), Rückdosierrohr, 2 Mikro-Batterien (AAA/UM4/LR03), 3 PP-Gewindeadapter (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32), 2 eingefärbte Lichtschutz-Fenster, Gebrauchsanleitung. Zusätzlich bei Ausführung mit Schnittstelle: 2-m-Anschlusskabel (Sub-D Steckverbinder, 9-polig) und CD mit Treibersoftware, offengelegtes RS 232 Kommunikationsprotokoll, Beispielanwendung und Gebrauchsanleitung.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerBrand Volumetric Measurement in the Laboratory
Produktliteratur
BRND4760141
Bilder 360
Cleaning of the digital burette Titrette® Start-up of digital burette Titrette® Titration with digital burette Titrette®
Videos
Manual GA Titrette
Handbuch
TDS Titrette TDS Volumetric Measurement in the Laboratory (DE).pdf
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:50 ml
- Seq:06
- Genauigkeit:±0,06 %
- Teilung:0,002 ml
- Unpräzision:<0,02 %
- Cat. No.:613-0906
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 and ISO 50001
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung|Nachhaltige Verpackung
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 613-1766Titrierkanüle mit Schraubverschluss und integriertem Ausstoß-/RückdosierventilEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 68.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 613-3742Zwei Sets von Inspektionsfenstern, klar und braun, zum Schutz von lichtempfindlichen MedienEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 16.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRND6636Filling valve Titrette®, with olive-shaped nozzle and sealing ringEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 32.50