AuftragsverfolgungKontakt
Digitalbüretten, Titrette® | Avantor
Digitalbüretten, Titrette®
25 ml, 0,001 ml, ±0,07 %, <0,025 %
Katalognr. 613-0905
Anbieter:   Brand
Digitalbüretten, Titrette®
Katalognr. 613-0905
Anbieter:  Brand
Digitalbüretten, Titrette®
Digitalbüretten, Titrette®
25 ml, 0,001 ml, ±0,07 %, <0,025 %
Preis
1 530.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Variables Volumen.
  • Leichte und flexible Bürette mit kompakter Bauweise und hoher Genauigkeit (Präzises Titrieren innerhalb der Fehlergrenzen der Klasse A)
  • Leichtgängiges Getriebe mit großen, griffigen Handrädern für tropfenweises Titrieren mit Fingerspitzengefühl
  • Vier hilfreiche Zusatzfunktionen, die Ihnen die Arbeit erleichtern: Justieren mit Easy Calibration, Vormerken des nächsten Kalibriertermins, Energie sparen mit Auto-Power-Off und Wahl der Dezimalstellen
  • Einfach zu zerlegen: Reinigung, Wartung und Teileaustausch sind bequem und einfach im Labor möglich
  • PC-Schnittstelle (optional): die direkte Datenübertragung auf den PC vermeidet Übertragungsfehler beim Abschreiben der Primärdaten − damit ist eine wichtige Anforderung der GLP erfüllt
Mit der Digitalbürette Titrette titrieren Sie schnell und zuverlässig mit höchster Präzision auch bei wenig Platz und unabhängig vom Stromanschluss.
Die Titrette® besitzt ein völlig neu entwickeltes Mess-System, mit dem sogar die engen Fehlergrenzen (bezogen auf das Nennvolumen) der Klasse A Glasbüretten nach DIN EN ISO 385 eingehalten werden.
Lieferinformationen: bürette Titrette®, DE-M gekennzeichnet, Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr (170 - 330 mm), Rückdosierrohr, 2 Mikro-Batterien (AAA/UM4/LR03), 3 PP-Gewindeadapter (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32), 2 eingefärbte Lichtschutz-Fenster, Gebrauchsanleitung. Zusätzlich bei Ausführung mit Schnittstelle: 2-m-Anschlusskabel (Sub-D Steckverbinder, 9-polig) und CD mit Treibersoftware, offengelegtes RS 232 Kommunikationsprotokoll, Beispielanwendung und Gebrauchsanleitung.
Technische Daten
  • Kapazität:
    25 ml
  • Seq:
    05
  • Genauigkeit:
    ±0,07 %
  • Teilung:
    0,001 ml
  • Unpräzision:
    <0,025 %
  • Cat. No.:
    613-0905
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 and ISO 50001
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung|Nachhaltige Verpackung
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-1766
    Titrierkanüle mit Schraubverschluss und integriertem Ausstoß-/Rückdosierventil
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 68.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-3745
    Kolbenkopf, für 50 ml Titrette®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 53.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-3744
    Kolbenkopf, für 25 ml Titrette®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 53.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-3742
    Zwei Sets von Inspektionsfenstern, klar und braun, zum Schutz von lichtempfindlichen Medien
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 16.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND707531
    Kolbenkopf, 10 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 53.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND6636
    Filling valve Titrette®, with olive-shaped nozzle and sealing ring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 32.50