Water purification systems, Select Analyst
Select Analyst 160 IT with boost pump and internal tank (20 L)
Katalognr. 171-0187
Anbieter: Purite
Direkt zu
Product Details & Documents
The Select Analyst is a compact unit ideal for Laboratory use, delivering a steady supply of > 1MΩ.cm pure water for Laboratory tasks using carbon pre-treatment, reverse osmosis and deionisation.
- RO removes > 98% minerals and > 99% bacteria
- RO boost pump fitted as standard
- LCD colour touch screen panel, visual and audible alarms
- Available with or without integral 20 litre storage
- Semi-automatic clean cycle
- USB port to download event data and upload software updates
- WiFi connection
Typical applications include glassware rinsing, buffers and stains, reagent make-up, and media preparation.
Installation kit and all consumables included for first year's operation.
: Supplied with alphanumeric display panel, pretreatment cartridge, reverse osmosis module, deionisation module and single tank bib-tap. External tanks required for GP models are also available, please contact your local Avantor office for details.
Technische Daten
- Bezeichnung:Select Analyst 160 IT with boost pump and internal tank (20 L)
- Seq:10
- Anorganische Stoffe @ 25°C:>1 MΩ/cm
- Produktionsfließrate:14,4 - 24 L/h
- Cat. No.:171-0187
- TOC-Gehalt:<50 ppb
- Modell:Analyst 160
- Bakterien:>99% rejection*
- B×T×H:440×560×750 mm
- Speisewasser:Potable (tap)
- Gewicht:28 - 43 kg
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 171-0614External tank wall mounting kit, for Select Analyst and HP systemsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’790.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 171-0256Jährliches Verbrauchsmaterialpaket für Select Analyst 320/Purewater 300 mit 2 x PT16- und 2 x PP16-KartuschenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 5’260.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 171-0265Filterelement, 0,2 µm für die aktuelle Select-Baureihe (mit grauer Tür) und vorheriger L2G Select-Baureihe (mit blauer Tür), werden in HP-, Fusion-, Neptun-Wasseraufbereitungssystemen verwendetEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 981.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 171-0264Ersatzpistole für WasseraufbereitungssystemeEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 934.00