AuftragsverfolgungKontakt
Water purification systems, Select Analyst
Water purification systems, Select Analyst
Select Analyst 40 IT with boost pump and internal tank (20 L)
Katalognr. 171-0183
Anbieter:   Purite
Water purification systems, Select Analyst
Katalognr. 171-0183
Anbieter:  Purite
Water purification systems, Select Analyst
Water purification systems, Select Analyst
Select Analyst 40 IT with boost pump and internal tank (20 L)
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Select Analyst is a compact unit ideal for Laboratory use, delivering a steady supply of > 1MΩ.cm pure water for Laboratory tasks using carbon pre-treatment, reverse osmosis and deionisation.
  • RO removes > 98% minerals and > 99% bacteria
  • RO boost pump fitted as standard
  • LCD colour touch screen panel, visual and audible alarms
  • Available with or without integral 20 litre storage
  • Semi-automatic clean cycle
  • USB port to download event data and upload software updates
  • WiFi connection
Typical applications include glassware rinsing, buffers and stains, reagent make-up, and media preparation.
Installation kit and all consumables included for first year's operation.
Delivery information: Supplied with alphanumeric display panel, pretreatment cartridge, reverse osmosis module, deionisation module and single tank bib-tap. External tanks required for GP models are also available, please contact your local Avantor office for details.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Select Analyst 40 IT with boost pump and internal tank (20 L)
  • Seq:
    02
  • Anorganische Stoffe @ 25°C:
    >1 MΩ/cm
  • Produktionsfließrate:
    3,6 - 6 L/h
  • Cat. No.:
    171-0183
  • TOC-Gehalt:
    <50 ppb
  • Modell:
    Analyst 40
  • Bakterien:
    >99% rejection*
  • B×T×H:
    440×560×750 mm
  • Speisewasser:
    Potable (tap)
  • Gewicht:
    28 - 43 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 171-0614
    External tank wall mounting kit, for Select Analyst and HP systems
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’790.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 171-0612
    Wall mounting bracket for Select systems
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 171-0256
    Jährliches Verbrauchsmaterialpaket für Select Analyst 320/Purewater 300 mit 2 x PT16- und 2 x PP16-Kartuschen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 5’260.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 171-0265
    Filterelement, 0,2 µm für die aktuelle Select-Baureihe (mit grauer Tür) und vorheriger L2G Select-Baureihe (mit blauer Tür), werden in HP-, Fusion-, Neptun-Wasseraufbereitungssystemen verwendet
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 981.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 171-0264
    Ersatzpistole für Wasseraufbereitungssysteme
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 934.00