Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Beutel, Abfallbox, B-Safe

Abfalltüten, PE, 280×510×280 mm
Katalognr. 129-0405
Anbieter:   Alpha Packaging
Beutel, Abfallbox, B-Safe
Katalognr. 129-0405
Anbieter:  Alpha Packaging
Beutel, Abfallbox, B-Safe
Beutel, Abfallbox, B-Safe

Abfalltüten, PE, 280×510×280 mm

Preis
SFr. 348.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents

Diese Beutel werden aus PE, 125 µm (500 Stärke), klar.

  • Heißversiegelung als Auslaufschutz
  • Jede Tasche ist kastenförmig und verfügt über einen doppelten Kordelzug an der Öffnung
  • Kein Aufdruck

 : Supplied in Tischspenderbox.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Abfalltüten
  • Material:
    PE
  • B×T×H:
    280×510×280 mm