Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Beutel, Abfallbox, B-Safe

Beutel, Abfallbox, B-Safe

Abfalltüten, PE, 150×150×150 mm
Katalognr. 129-0403
Anbieter:   Alpha Packaging
Beutel, Abfallbox, B-Safe
Katalognr. 129-0403
Anbieter:  Alpha Packaging
Beutel, Abfallbox, B-Safe
Beutel, Abfallbox, B-Safe

Abfalltüten, PE, 150×150×150 mm

Preis
SFr. 183.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents

Diese Beutel werden aus PE, 125 µm (500 Stärke), klar.

  • Heißversiegelung als Auslaufschutz
  • Jede Tasche ist kastenförmig und verfügt über einen doppelten Kordelzug an der Öffnung
  • Kein Aufdruck

Delivery information: Supplied in Tischspenderbox.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Abfalltüten
  • Material:
    PE
  • B×T×H:
    150×150×150 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.