AuftragsverfolgungKontakt
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL | Avantor
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 25 kg
Katalognr. 28240.460
Ätzend
Anbieter:   VWR Chemicals
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL
Katalognr. 28240.460
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 25 kg
CAS Nummer:  1310-73-2
Preis
SFr. 398.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Caustic soda
  • CAS Nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-Nummer:MFCD00003548
  • Molekulargewicht:40 g/mol
  • Merck-Index:14,08627
  • Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:323 °C
  • Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • ERREICHEN:01-2119457892-27
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 97.0 %
  • Sodium carbonate:
    Max. 1.5 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffeimer
  • VE:
    25 kg
Technische Daten