Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, numerische Apertur von 0,5, Arbeitsabstand 2,0 mm, 20×
Katalognr. ZEIS4203509900000
Anbieter: ZEISS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Vergrößerung:20×
- Bezeichnung:EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, numerische Apertur von 0,5, Arbeitsabstand 2,0 mm
- Seq:19