Handspektroskope
Handspektroskop, 1504, 400 − 750 nm
KRUE1504
Diese Handspektroskope sind für die Überprüfung des Linienspektrums von Gasentladungslampen sowie für Einzel- und Vergleichsbeobachtungen und spektrale Untersuchungen konzipiert.
- Variabler Spalt und Winkeldispersion (C-F = 7°)
- Lineare Dispersion von 60 mm für beide Modelle
- Manuelle Option mit Gitter
Wird in der Ausbildung zur qualitativen Analyse und Messung von Emissions- und Absorptionsspektren verwendet.
:
:
:
:
- Modell:1504
- Messbereich:400 − 750 nm
- Bezeichnung:Handspektroskop
- Seq:02
- Cat. No.:KRUE1504