Objectives
N-Plan-achromatisch, M27, Ph3, numerische Apertur von 1,25, Arbeitsabstand 0,29 mm, 100×
Katalognr. ZEIS4209919910000
Anbieter: ZEISS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Vergrößerung:100×
- Bezeichnung:N-Plan-achromatisch, M27, Ph3, numerische Apertur von 1,25, Arbeitsabstand 0,29 mm
- Seq:03