Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
50 ml, 0,10 ml
Katalognr. BIBB3296/06AS
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
Burettes made of chemically resistant PYREX® borosilicate glass.
- Automatic zero facility
- Simple operation
- White enamel graduations
- 1,5 mm bore PTFE key stopcock
Certifications: Complies with ISO 385 and DIN 12700.
Technische Daten
- Kapazität:50 ml
- Seq:03
- Teilung:0,10 ml
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB3297/14ASSaugball, Gummi, für automatische Bürette, gemäß PelletEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 41.70 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB3297/12Vorratsflasche, Glas, 2000 ml, mit 29/32 VerbindungEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 85.80 SFr.