AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PVC | Avantor
Schläuche, PVC
7,00 mm, 1,50 mm, 10,00 mm, Klar
Katalognr. BURK8801-0710
Anbieter:   BURKLE
Schläuche, PVC
Katalognr. BURK8801-0710
Anbieter:  BURKLE
Schläuche, PVC
Schläuche, PVC
7,00 mm, 1,50 mm, 10,00 mm, Klar
Preis
29.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 m
Product Details & Documents
Tubing made of soft PVC, cadmium-free, with high resistance to chemicals, high flexibility and permanent crystal clear transparency and excellent abrasion resistance.
  • For pressureless operation
  • Suitable for use with footstuffs
Operating temperature: −20 to +50 °C
Hardness (Shore durometer A): 80.
Zertifizierung: Foodstuffs quality according to the EC Guideline 1935/2004.
Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    10,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    7,00 mm
  • Wandstärke:
    1,50 mm
  • Farbe:
    Klar
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BURK0006-9506
    Kunststoffschlauchschneider für flexible Schläuche von 1,6 bis 19 mm Durchmesser
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 19.10