Dispergiergerät POLYTRON® System PT 3100 D
PT MR-3100 D, EU-Stecker, 230 V
Katalognr. 441-0750
Anbieter: KINEMATICA
Direkt zu
Product Details & Documents
Stativmodell, digital, Volumen 0,1 ml bis 10 l. Leistungsstarkes Gerät für eine breite Palette von Dispergier- und Homogenisierungsanwendungen im Labor unter Anwendung des Rotor-Stator-Prinzips. Fernbetrieb über PC-Steuerung mittels der mitgelieferten Software und Wahl des Automatikmodus möglich.
- Schneller Wechsel der Dispergierwerkzeuge durch Sicherheitsschnellkupplung
- Konstante Drehzahl unabhängig von Beladungsänderungen durch intelligente Regelung
- Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlstabilisierung
- Drei Betriebsmodi: STANDARD, TIMER und AUTO
- Verbesserte digitale Benutzeroberfläche zur Einstellung und Anzeige eines breiten Spektrums von Prozessparametern über LCD und Tastatur
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20. Safety according to EN/IEC 61010
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20, Sicherheit gemäß EN/IEC 61010
Ordering information: Lieferung der Antriebseinheit mit PC-Software und Anschlusskabel für den PC. Dispergierwerkzeuge und Stative müssen separat bestellt werden.
Technische Daten
- Bezeichnung:PT MR-3100 D, EU-Stecker, 230 V
- Seq:02
- Cat. No.:441-0750
- Modell:POLYTRON® PT 3100 D
- Geräuschemission:73 dB(A) @ 30000 min-1
66 dB(A) @ 25000 min-1 - Drehzahlbereich:500 - 30000 min⁻¹
- Motorleistung:800 W Abgabe/1200 W Aufnahme
- Drehzahlanzeige:Digital
- Gewicht:3,9 kg
- Bearbeitbares Volumen H₂O:0,1 bis 10000
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- KINE11040036Electric plate stand with lifting telescopic bar, includes up/down button and non-slip mat, CH-plugPT 2500 E, PT 4000 and PT 3100 D and PT 6100 D drivesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 2 434.00 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis