AuftragsverfolgungKontakt
Kühler, Air
Kühler, Air
500 mm, 19/26 NS
Catalog # WITG1.782.050
Supplier:   witeg Labortechnik
Kühler, Air
Catalog # WITG1.782.050
Supplier:  witeg Labortechnik
Kühler, Air
Kühler, Air
500 mm, 19/26 NS
Price
SFr. 33.90
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliffkonus.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Kern:
    19/26 NS
  • Mantellänge:
    500 mm