Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kühler, Air | Avantor
Kühler, Air
500 mm, 14/23 NS
Katalognr. WITG1.780.050
Anbieter:   witeg Labortechnik
Kühler, Air
Katalognr. WITG1.780.050
Anbieter:  witeg Labortechnik
Kühler, Air
Kühler, Air
500 mm, 14/23 NS
Preis
SFr. 28.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliffkonus.
 :
 :
 :
 :
 :
Technische Daten
  • Kern:
    14/23 NS
  • Mantellänge:
    500 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.