AuftragsverfolgungKontakt
Kühler, Graham | Avantor
Kühler, Graham
400 mm, 29/32 NS, - NS
Katalognr. WITG1.734.400
Anbieter:   witeg Labortechnik
Kühler, Graham
Katalognr. WITG1.734.400
Anbieter:  witeg Labortechnik
Kühler, Graham
Kühler, Graham
400 mm, 29/32 NS, - NS
Preis
160.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Spulentyp, Graham-Muster, geeignet für Rückfluss- oder Destillationsarbeiten. Wasseranschluss mit Glasoliven.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
  • Kern:
    29/32 NS
  • Mantellänge:
    400 mm
  • Hülse:
    - NS