Kühler, Graham
400 mm, 24/29 NS, - NS
WITG1.733.400
Borosilikatglas 3.3
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Spulentyp, Graham-Muster, geeignet für Rückfluss- oder Destillationsarbeiten. Wasseranschluss mit Glasoliven.
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
- Kern:24/29 NS
- Mantellänge:400 mm
- Hülse:- NS