Kühler, Graham
250 mm, 24/29 NS, - NS
WITG1.733.250
Borosilikatglas 3.3
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Spulentyp, Graham-Muster, geeignet für Rückfluss- oder Destillationsarbeiten. Wasseranschluss mit Glasoliven.
:
:
:
:
:
- Kern:24/29 NS
- Mantellänge:250 mm
- Hülse:- NS