Stechheber
Stechheber, PE, 75 ml, 500 mm
Katalognr. BURK5387-0050
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Einweg-Tauchprobennehmer funktionieren wie Siphons.
- Transparenter Kunststoff zur besseren Sichtbarkeit
- PE verhindert das Anhaften des Materials
- Möglichst wenig Material bleibt am Stechheber haften
If strongly adhesive liquids are sampled, it is easier to dispose of the sampler than to carry out a complicated cleaning process.
Technische Daten
- Kapazität:75 ml
- Bezeichnung:Stechheber
- Länge:500 mm
- Material:PE
- Seq:01